Learn More
DWK Life Sciences Septa à disque plat Kimble™ pour bouchons à filetage
Click to view available options
Taille du bouchon:
15 à 425 mm
15-425 mm
18-400 mm
24-400 mm
Diamètre (impériale):
0,5 in
0,7 in
Matériau:
Caoutchouc de silicone revêtu de PTFE
Caoutchouc rouge revêtu de PTFE
Épaisseur (impériale):
0,06 in
Conditionnement:
144 pièces
Description
Les septa à revêtement en PTFE constituent une barrière de protection en cas de contact avec le produit
- Bonne capacité de réinsertion
- Épaisseur du caoutchouc rouge : 0,06 in
- Épaisseur du PTFE : 0,002 in
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) | 0,5 in |
| Matériau | Caoutchouc de silicone revêtu de PTFE |
| Quantité | 144/boîte |
| Épaisseur (métrique) | 1,5mm |
| Épaisseur (impériale) | 0,06 in |
| Forme | Rond |
| Type de produit | Septa |
| À utiliser avec (équipement) | Bouchon de flacon à vis |
| Taille du bouchon | 15-425 mm |
| Diamètre (métrique) | 15 mm |
| Afficher plus |