Learn More
DWK Life Sciences Pipettes (de mesure) Mohr de classe B réutilisables KIMAX™-51 Brand
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (métrique):
0,1 mL
10 ml
Couleur:
Blanc
Orange
Tolérance:
± 0,005 ml
± 0.06 ml
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
12 pièces
Description
Fabrication robuste
- Destinées aux travaux de laboratoires de chimie—les ouvertures de pointe sont plus petites que celles généralement requises pour les opérations de laboratoire critiques
- Échelle graduée de couleur marron indélébile, incrustée dans un tube à alésage uniforme au-dessus d’une pointe conique
- Code couleur par taille pour faciliter le tri
- Pointes en verre trempé
- Étalonnées pour délivrer un volume donné
Compliance
Conçu conformément aux normes ASTM™ E 1293, Classe B style 1
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ASTM E438, USP type I, classe B |
| Classe | B |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 0.1 ml |
| Longueur (impériale) | 13,7 in |
| Tolérance | ± 0.06 ml |
| Volume (impérial) | 200 ml (0.33 oz) |
| Couleur | Orange |
| Volume (métrique) | 10 ml |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction