Learn More
DWK Life Sciences Tubes pour vaccins Kimble™ KIMAX™ Brand Hopkins
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
Conditionnement:
12 pièces
Description
Utilisé pour standardiser les vaccins
- La tige est graduée de 0,01 ml à 0,05 ml avec des subdivisions de 0,01 ml
- Corps, à 1, 5 et 10 ml
- Les échelles et les légendes sont en émail de céramique blanc et durable
- 10 ml
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP, ASTM E 438 |
| Capacité (métrique) | 10 mL |
| Jetable | Non |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec | Utilisé pour standardiser les vaccins |
| Tolérance | ±0,2 ml |
| Forme | Conique |
| Longueur (métrique) | 119 mm |
| Forme du fond | Conique |
| Diamètre (métrique) | 17 mm |
| Afficher plus |