Learn More
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger en verre à fond conique Kimble™ KIMAX™, 10 ml
Click to view available options
Jetable:
Non
Oui
Matériau:
Verre Kimax à usage intensif
Verre borosilicaté
Longueur (métrique):
108 mm
114 mm
116 mm
117 mm
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Sans bouchon
Conditionnement:
12 pièces
125 pièces
6 pièces
Description
Utilisez ces tubes pour une centrifugation jusqu’à 2980 FCR. Les tubes à centrifuger en verre à fond conique KIMAX™ sont emballés dans des plateaux modulaires conditionnés sous film plastique thermorétracté pour une propreté et une sécurité maximales. Fabriqué en verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 51.
- Avec fond de forme conique
- Les tubes sont fabriqués en verre borosilicaté conformément aux exigences en matière de verre de la norme ASTM E438, type I, classe A ou B
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Pour contenir |
| Certifications/Conformité | USP, ASTM E 438 |
| Capacité (métrique) | 10 mL |
| Jetable | Non |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Tolérance | 0 à 0,2 ml dans ±0,05 ml |
| Forme | Conique |
| Longueur (métrique) | 108 mm |
| Forme du fond | Conique |
| Type de bouchon | Sans bouchon |
| Afficher plus |