Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs pour tissus Kimble™ Kontes™ Duall™
Code produit. 10545115
Click to view available options
Capacité:
0,03 oz., 1 ml
0,1 oz., 3 ml
Comprend:
Pilon et tube en verre dépoli
Dimensions:
20
21
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10545115
Marque: DWK Life Sciences 8854500021
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les surfaces coniques et cylindriques combinées améliorent l’efficacité du broyage
Les surfaces coniques et cylindriques combinées améliorent l’efficacité du broyage
  • Peut être motorisé
  • Choisissez entre un tube en verre dépoli ou en verre lisse avec un pilon en PTFE monté sur une tige en acier inox
  • Les tubes et les pilons interchangeables offrent un espace de broyage de 0,004 à 0,006 po (0,10 à 0,15 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 0,1 oz.
Dégagement (impériale) 0,004 à 0,006 in
Dégagement (métrique) de 0,1 à 0,15mm
Diamètre (métrique) de l’arbre 6 mm
Diamètre (impériale) de l’arbre 0,23 in
Capacité (métrique) 3 ml
À utiliser avec (application) Idéal pour les tissus conjonctifs tels que les muscles, le cœur et les poumons
Comprend Pilon et tube en verre dépoli
Longueur (impériale) de l’arbre 8,14 in
Longueur (impériale) du tube 4,72 in
Longueur (métrique) de l’arbre 207mm
Longueur (métrique) du tube 120mm
Diamètre du tube (impériale) extérieur 0,62 in
Diamètre du tube (métrique) à l’extérieur 16mm
Capacité 0,1 oz., 3 ml
Dimensions 21