Learn More
DWK Life Sciences Colonnes économiques Kimble™ Kontes™ FlexColumn™
Idéales pour une utilisation avec les systèmes FPLC™, les pompes péristaltiques ou l’écoulement par gravité à 15 psi
32.20€ - 303.00€
Spécification
Diamètre (métrique) interne | 10 mm |
---|---|
Type | Colonne de chromatographie économique |
“End-capped” | Oui |
À utiliser avec (application) | Échange d’ions, affinité, filtration sur gel et milieux d’interaction hydrophobes |
Gamme de température (métrique) | 0 à 50°C |
Code produit | Marque | Capacité de colonne | Longueur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de colonne | Longueur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12903351
|
DWK Life Sciences
420401-1050 |
40 ml | 500 mm | À l’unité |
48.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12923341
|
DWK Life Sciences
420401-1010 |
8 ml | 100 mm | À l’unité |
40.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11792354
|
DWK Life Sciences
420400-1050 |
40 ml | 500 mm | 10/boîte |
303.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11782354
|
DWK Life Sciences
420400-1030 |
24 ml | 300 mm | 10/boîte |
268.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12963341
|
DWK Life Sciences
420401-1020 |
16 ml | 200 mm | À l’unité |
40.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11772354
|
DWK Life Sciences
420400-1020 |
16 ml | 200 mm | 10/boîte |
268.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11762354
|
DWK Life Sciences
420400-1010 |
8 ml | 100 mm | 10/boîte |
235.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12983341
|
DWK Life Sciences
420401-1030 |
24 ml | 300 mm | 1/boîte |
44.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12903341
|
DWK Life Sciences
420401-1005 |
4 ml | 50 mm | À l’unité |
32.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11752354
|
DWK Life Sciences
420400-1005 |
4 ml | 500 mm | 10/boîte |
235.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Idéales pour une utilisation avec les systèmes FPLC™, les pompes péristaltiques ou l’écoulement par gravité à 15 psi
Utilisez ces colonnes avec les milieux d’échange d’ions, d’affinité, de filtration sur gel et d’interaction hydrophobe.
- Verre borosilicaté durable
- Avec des adaptateurs de débit
- Les extrémités rodées de précision des colonnes offrent une étanchéité parfaite à l’aide de bouchons afin d’éviter toute fuite ou “fluage” sous pression
- Le bouchon du réservoir fileté et facile à retirer ne saute pas sous l’effet de la pression
- Le réservoir peut accueillir des entonnoirs auxiliaires et des réservoirs en verre
- Raccords d’entrée et de sortie Luer-Lock en PP
- Le support du lit est doté d’un disque en PE de 20 μm qui retient la plupart des milieux de culture pour la chromatographie aqueuse à basse pression
- Les colonnes sont compatibles avec des adaptateurs de débit pour régler la hauteur du lit des colonnes Flex-Column (adaptateurs à commander séparément)
Spécification
10 mm | |
Oui | |
0 à 50°C | |
20 μm | |
HDPE | |
0,79 cm3 |
Colonne de chromatographie économique | |
Échange d’ions, affinité, filtration sur gel et milieux d’interaction hydrophobes | |
14,5 psi | |
Verre borosilicaté type I, classe A | |
Luer-Lock mâle | |
NaOH 2N ou 100 % d’éthanol |