Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’incubation Kontes™
Code produit. 10208294
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
Matériau du bouchon:
Caoutchouc
Matériau:
Verre borosilicaté
Comprend:
Bras latéral
Sans bras latéral
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 10208294
Marque: DWK Life Sciences 8823000010
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour les études métaboliques des biomatériaux
Idéaux pour mesurer les rendements de C14O2 suite à l’incubation, à l’incubation in vitro, aux dosages biologiques d’insuline, aux oxydations au persulfate et à la distillation des acides ou des bases volatils. Conviennent également pour une utilisation avec des tampons au phosphate ou au bicarbonate quand l’acide ou l’alcali est introduit à la fin d’une réaction.
  • Disponibles avec ou sans bras latéral
  • Le flacon avec bras latéral permet à l’aiguille d’entrer sans déranger les conditions établies.
Informations sur la commande
Bouchons et puits central vendus séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon Caoutchouc
Capacité (métrique) 10 ml
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Pour mesurer les rendements de C14O2 suite à l’incubation, à l’incubation in-vitro, aux essais biologiques d’insuline, aux oxydations au persulfate et à la distillation des acides ou des bases volatils
Hauteur (impériale) 2 in
Hauteur (métrique) 5 cm
Comprend Sans bras latéral
Largeur (impériale) 1.2 in
Largeur (métrique) 3.1 cm
Type de bouchon Bouchon