Learn More
Kimble™ Béchers Griffin de forme basse avec bec verseur
Code produit. 10297904
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
1500 ml
2000 ml
Plage de graduations:
100 à 1 000 ml
200 à 1400 ml
200 à 2000 ml
Incréments:
50 ml
100 ml
Conditionnement:
16 pièces
24 pièces
4 pièces
Code produit. 10297904
Marque: Kimble™ 140001000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus avec un col épais, renforcé et légèrement évasé, les béchers Griffin de forme basse Kimble™ avec bec verseur présentent d’excellentes caractéristiques de versement et conception de paroi latérale uniforme et d’épaisseur de fond qui les rend adaptés à une utilisation sur plaque chauffante.
  • Zone de marquage à finition mate pour une utilisation avec un crayon ordinaire
  • Échelle graduée blanche facile à lire pour mesurer et / ou mélanger les liquides
  • Conception conforme aux spécifications de la norme ASTM E960, type I
  • Fabriqué en verre borosilicaté à faible taux d’extraction et avec un coefficient de dilatation de 33
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ± 5%
Capacité (impériale) 33,81 oz.
Diamètre (impériale) externe 4,21 in
Diamètre (métrique) externe 10,7 cm
Capacité (métrique) 1 000 ml
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Pour la mesure et le mélange de liquides
Plage de graduations 100 à 1 000 ml
Hauteur (impériale) 5,7 in
Hauteur (métrique) 14,5 cm
Comprend Bec verseur
Incréments 50 ml
Type d’étiquette Marquage mat durable
Type Bécher
Graduated Oui
Certifications/Conformité ASTM E960
Scale Échelle double blanche
Modèle Griffin