Learn More
DWK Life Sciences Cuves de développement CCM cylindriques Kimble™ Kontes™
Cuves cylindriques en verre pour le développement de plaques de 5 x 10 cm (2 x 3,9 po. ) et 5 x 20 cm (2 x 7,9 po.)
123.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type | Cuve de développement CCM cylindrique |
À utiliser avec (application) | Assure une saturation de phase de vapeur maximale avec une quantité minimale de solvant |
Forme | Cylindrique |
Code produit | Marque | Matériau du bouchon | Capacité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau du bouchon | Capacité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12746728
|
DWK Life Sciences
416170-1120 |
Verre | Plaque de 5 x 10 cm (L x l) | 1/boîte |
123.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Ces cuves fournissent une saturation maximale en phase vapeur avec une quantité minimale de solvant
Spécification
Verre borosilicaté | |
Cuve de développement CCM cylindrique | |
Assure une saturation de phase de vapeur maximale avec une quantité minimale de solvant | |
Cylindrique |