Learn More
Kimberly-Clark™ Crème de lavage des mains Diabolo Kimcare Industrie
Description
- Pour le nettoyage courant des mains
- Nettoie et protège les mains des travailleurs
- Formule au pH neutre contenant des émollients
Spécification
Spécification
| Type de produit | Nettoyant pour les mains |
| Couleur | Orange |
| Dimensions (L x l x H) | 24,4 x 17,23 x 13,2 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Distributeur de nettoyant pour les mains Kimberly-Clark Professional |
| Longueur (impériale) | 10.9 in. |
| Longueur (métrique) | 27.8 cm |
| Quantité | 2 Paquets |
| Volume (impérial) | 118.3 oz. |
| Volume (métrique) | 3,5 L |