Learn More
Kimtech™ Kimtech™ Surbottes stériles A5 avec semelle antidérapante
GREENER_CHOICE
Code produit 16816140
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
16816140 Standard 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16816140 Fournisseur Kimtech™ Code fournisseur 12922
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Surbottes stériles pour salles blanches avec semelles antidérapantes et technologies innovantes CLEAN-DON™ technologie pour l'habillage aseptique. Convient aux normes de l'UE GMP ISO 5 salles blanches stériles de classe A, les surbottes sont emballées sous vide et fabriquées dans un tissu léger et respirant.
Kimtech™ Les surbottes stériles A5 améliorent la sécurité et le confort des travailleurs, tout en maintenant la propreté, offrant une protection sans faille au moment et à l'endroit où cela compte. La technique d'enfilage aseptique permet un gain de temps tout en réduisant le risque de contamination, et les surbottes sont conformes aux normes de l'UE. GMP ISO 5 salles blanches stériles de classe A. Ces surbottes sont dotées d'une semelle en vinyle antidérapante et de deux lacets extra-longs pour un maintien sûr. L'enfilage simple, rapide et sûr est assuré par l'ouverture élastique des bottes et leur pliage à l'envers. Les surbottes stériles pour salles blanches sont fabriquées à partir de matériaux haute performance. SMS matière qui a un toucher semblable à celui du tissu. Ce tissu à faible peluchage est doté de coutures renforcées et triples et est conforme à la catégorie I du test de tambour Helmke. Les surbottes irradiées aux rayons gamma présentent également une efficacité de filtration bactérienne élevée et sont disponibles en deux tailles : petite ou universelle. Les surbottes offrent un ajustement confortable et sûr, et sont livrées par paire sous vide pour une garantie de stérilité accrue. Cet emballage efficace et respectueux de l'environnement est également conçu pour réduire l'espace, permettant ainsi de ranger davantage de produits dans la zone d'habillage. Tailles/Codes disponibles : S - 12922, Univ. - 88808.
  • Conformité assurée : Équipement de protection individuelle de catégorie I conformément au règlement (UE) 2016/425.
  • Certificat de conformité par lot disponible en ligne.
  • Certificat de stérilité par lot disponible en ligne.
  • Convient pour une utilisation dans l'UE GMP ISO 5 environnements de salles blanches stériles et laboratoires de classe A, et ont reçu des informations techniques à l'appui pour démontrer leur conformité réglementaire.
  • Doté de fonctionnalités avancées CLEAN-DON™ Technologie permettant un enfilage aseptique rapide, simple et conforme, et semelles antidérapantes.
  • Ces surbottes confortables sont disponibles en petite taille ou en taille unique et sont fabriquées en tissu respirant à faible peluchage. SMS tissu au toucher semblable à celui du tissu.
  • La protection contre la contamination est assurée par un matériau de haute qualité à stérilité assurée avec triples coutures à haute résistance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Standard
Matériau Polypropylène filé-lié
Latex Free Oui
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Type de bouchon Élastique avec attaches
Type de semelle Antidérapant
Quantité d’emballage 1 x 200 (200 au total)
Résistance Aucun
Type de produit Couvre-bottes pour environnements contrôlés
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)