Learn More
Kimberly-Clark™ Essuie-mains pliés en Z absorbants Kimtech
Code produit. 10144914 Tous les produits Kimberly-Clark Professional Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
16 pièces
Code produit. 10144914
Marque: Kimberly-Clark™ undefined
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Essuie-mains résistants et à faible peluchage parfaitement adaptés aux tâches qui nécessitent l'utilisation de produits chimiques. Le sachet en polyéthylène étanche et résistant aux éclaboussures permet d'accéder rapidement aux essuyeurs hygiéniques hermétiquement protégés.
  • Prévus pour les applications critiques nécessitant l'usage de solvants, d'encres et de peintures
  • Parfaits pour les tâches d'essuyage où le faible peluchage est essentiel
  • Emballés dans un sachet en polyéthylène résistant à l'eau et aux éclaboussures
  • Capable d'optimiser l'efficacité et la productivité tout en réduisant vos coûts d'utilisation d'essuyeurs et de solvants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Serviettes absorbantes
Longueur (impériale) 15.74 in.
Longueur (métrique) 51 cm
Largeur (impériale) 15.74 in
Largeur (métrique) 40 cm
Matériau Papier
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 48 x 38 cm
Format Folded
À utiliser avec (application) Tâches d’essuyage exigeant un faible peluchage ou l’utilisation de produits chimiques conçus pour les applications critiques impliquant des solvants, encres et peintures