Learn More
Kimberly-Clark™ Chiffons de lustrage en microfibres Kimtech™
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Vert
Conditionnement:
25 PCS
25 pièces
Description
- Parfaitement adaptés à une variété de tâches de lustrage
- Emballés dans un sachet en polyéthylène résistant à l'eau et aux éclaboussures
- Réutilisable
- Adaptés aux tâches spécifiques dans les applications contrôlées comme le transport, la santé et l'industrie manufacturière.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Chiffon de polissage |
| Longueur (impériale) | 15.4 in. |
| Longueur (métrique) | 39 cm |
| Largeur (impériale) | 15.4 in. |
| Largeur (métrique) | 39 cm |
| Matériau | Papier |
| Couleur | Bleu |
| Dimensions (L x l) | 39 x 39 cm (15.4 x 15.4 in.) |
| Quantité d’emballage | 25/Boîte |
| Stérilité | Non stérile |