Description
- Gant blanc en nitrile pour salle blanche
- Double chloré et double sac
- Manchette à bord roulé
- Sans amide
- Pas fabriqué en silicone
- Recyclable via le RightCycle™ Programme
- Pour une utilisation dans les industries suivantes : aérospatiale - fabrication d’équipements d’origine, fabrication de dispositifs médicaux, fabrication de semi-conducteurs, pharmaceutique/biotechnologie
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 3 |
| Cleanroom Class | Classe 1 (ISO 3) |
| Accelerator Free | Oui |
| AQL | 1.5 |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Partiellement texturé |
| Finger Thickness (English) | 4,7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.12 mm |
| Hand | Ambidextres |
| Afficher plus |