Learn More
Ansell Kimtech™ G3 Gants en nitrile EvT Prime™
Code produit 32178736 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
1000 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
32178736 Standard 1000 pièces
32178731 XS 1000 pièces
32178732 Moyen 1000 pièces
32178733 Grande 1000 pièces
32178734 XL 1000 pièces
32178735 2XL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 32178736 Fournisseur Ansell Code fournisseur 62006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.28€
    167.84€ / 1000 pièces
    Économisez 51.44€
    23% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Les gants en nitrile G3 EvT Prime™ sont non stériles, sans poudre, ambidextres et présentent des bouts texturés.
  • Gant blanc en nitrile pour salle blanche
  • Double chloré et double sac
  • Manchette à bord roulé
  • Sans amide
  • Pas fabriqué en silicone
  • Recyclable via le RightCycle™ Programme
  • Pour une utilisation dans les industries suivantes : aérospatiale - fabrication d’équipements d’origine, fabrication de dispositifs médicaux, fabrication de semi-conducteurs, pharmaceutique/biotechnologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 3
Cleanroom Class Classe 1 (ISO 3)
Accelerator Free Oui
AQL 1.5
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Controlled Environment Gloves
Dimensions Standard
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 4,7 mil
Épaisseur (métrique) 0.12 mm
Quantité 1000/Cs. (10 boîtes de 100)