Learn More
Kimtech™ Masques faciaux plissés M3
Code produit 11742473
Modifier l'affichage
Click to view available options
Fastening Type:
Attaches
Contours d’oreille
Largeur (métrique):
18 cm
23 cm
Largeur (impériale):
7,1 in
9,1 in
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Fastening Type Largeur (métrique) Largeur (impériale) Conditionnement
11742473 Contours d’oreille 18 cm 7,1 in 500 pièces
11348031 Attaches 23 cm 9,1 in 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11742473 Fournisseur Kimtech™ Code fournisseur 62465
En stock
Masque à plis disponible avec élastiques ou liens souples. Suggéré pour une utilisation dans ISO Environnements de salles blanches de classe 3 et supérieure.
  • Revêtement intérieur en blanc BiCoSof™
  • Pièce nasale entièrement fermée en aluminium souple et malléable
  • Face extérieure en film de polyéthylène transparent et perforé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Masque facial pour salle blanche
Couleur Blanc
Fastening Type Contours d’oreille
Matériau Polyéthylène
Dimensions Étalon
Stérilité Non stérile
Modèle Plissée, 62465
Cleanroom Class Classe 1 (ISO 3)
Jetable Usage unique
Efficacité de filtre 99,5% (EFP), 98,7% (EFB)
À utiliser avec (application) Semiconducteurs, disques durs, stockage de données, circuits intégrés
Sans latex Oui
Porosité 0,1 μm (PFE), 3 μm (EFB)
Séries Kimtech™ M3
Largeur (impériale) 7,1 in
Largeur (métrique) 18 cm