Learn More
Kimtech™ Combinaisons propres A8
Description
- Tissu résistant aux produits chimiques haute performance
- Tissu innovant et ultra-léger : 45 g/m²
- Produit respirant
- Très confortable
- Emballage compressé pour gagner de l’espace dans la salle d’habillement
Spécification
Spécification
| Type de produit | Salopette Salle Blanche |
| Dimensions | XXXXL |
| Matériau | SMS |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | passe pouce |
| Type de goulot | À collier |
| Type de cagoule | Sans capuche |
| Afficher plus |