Learn More
HMC Europe Paniers pour autoclave vertical
Cet article vous permet de transporter vos produits stérilisés facilement et en toute sécurité pour les mettre dans l’autoclave ou les en sortir. Nous proposons des paniers de différentes tailles, avec ou sans bol ou des paniers fermés avec ou sans trous.
Marque:  HMC Europe 50027
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10012832
  • 492.64€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-10-2024
Description
For use with the HMC-HG and HMC-HV autoclaves.
Spécification
Spécification
11 in.
6.6 gal.
HV 25 autoclave
260 mm
Stainless Steel
280 mm
25 L
10.23 in.
With collecting pan
280 x 260 mm