Learn More
Kinematica™ Agrégat à conception en W de 12 mm pour homogénéisateurs Polytron™ PT 1200 E, PT 1300 D et PT 2500 E
Code produit. 10059721 Tous les produits Kinematica Produits
Change view
Click to view available options
Plage de volume (métrique):
2 à 250 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Plage de volume (métrique) unitSize
10059721 2 à 250 ml 1 pièce
1 options
Code produit. 10059721
Marque: Kinematica™ 11030060
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec l’unité de dispersion du support Polytron™ PT 2500 E.
  • La conception en W empêche les échantillons fibreux, filandreux ou solides d’obstruer les agrégats
Spécifications
  • Modèle : PT-DA 12/2WEC-E157
  • Longueur : 15,7 cm (12 po)
  • Volume : 2 à 250 ml
  • Volume Vitesse de la pointe : 14 m/s
Applications
  • Dispersion d’échantillons fibreux, filandreux ou solides
  • Toutes les applications de dispersion standard similaires à l’agrégat EC
Spécification
Plage de volume (métrique) 2 à 250 ml
Longueur (métrique) 15,7 cm
Modèle PT-DA 12/2WEC-E157