Learn More
Thermo Scientific™ Plastiques KingFisher™ pour le format à 96 puits profonds
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Optimisez vos performances grâce aux Thermo Scientific™ KingFisher Plastics conçus spécifiquement pour une utilisation avec les instruments KingFisher Flex, Duo Prime, Presto et Apex. Les instruments KingFisher utilisent des plaques en plastique jetables et des peignes à pointes en PP qui conviennent parfaitement pour le traitement des particules magnétiques en raison de leur faible affinité de liaison pour les biomolécules. Le rendement et la qualité de la protéine isolée ou de l’acide nucléique sont considérablement améliorés grâce à des plaques spéciales et des peignes à pointes conçus pour les systèmes KingFisher.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Peigne à embouts et plaque |
| Format | Plaque et peigne |
| Capacité | 96 échantillons |
| Description | Peigne et plaque KingFisher à 96 puits profonds, stériles (pour Flex et Presto) |
| À utiliser avec (équipement) | KingFisher Flex et Presto |