Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher Plastic Consumables for SARS-CoV-2 Testing
Code produit. 16694342 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
KingFisher Duo Prime, Flex, Apex et Presto
KingFisher Flex 96
KingFisher Flex et Presto
Quantité:
100/boîte
50/Bte
50/paquet
Comprend:
Peigne à embouts KingFisher 96 puits profonds
Plaque KF 96 puits profonds, fond en V
Plaque de présentation à peignes pour embouts
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 16694342
Marque: Thermo Scientific™ A48305
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Consommables conçus pour un bon ajustement et une bonne compatibilité afin de garantir le bon fonctionnement du système KingFisher
Ces consommables en plastique compatibles KingFisher sont proposés spécifiquement pour les laboratoires effectuant des tests COVID-19 grâce au kit de purification d’acide nucléique viral / pathogène MagMAX et au kit Combo TaqPath COVID-19.
Optimisez les performances grâce aux consommables pour systèmes Thermo Scientific™ KingFisher™ : conçus spécifiquement pour être utilisé pour les tests de dépistage du COVID-19 avec ces instruments. Les instruments KingFisher utilisent des plastiques à usage unique en PP. Les— peignes et microplaques —en plastique sont parfaits pour le traitement des particules magnétiques en raison de leur faible affinité de liaison pour les biomolécules. La conception spéciale permet une excellente récupération des microbilles magnétiques.  Testé spécifiquement avec  le kit Combo TaqPath COVID-19  et le kit d’isolement d’acide nucléique viral / pathogène MagMAX™.
Pour les tests TaqPath COVID-19 avec le kit d’isolement de l’acide nucléique viral / pathogène MagMAX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Plaque à 96 puits Deep-Well
Capacité 96 échantillons
À utiliser avec (équipement) KingFisher Duo Prime, Flex, Apex et Presto
Comprend Plaque KF 96 puits profonds, fond en V
Quantité 50/Bte
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.