Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher Plastic Consumables for SARS-CoV-2 Testing
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Ces consommables en plastique compatibles KingFisher sont proposés spécifiquement pour les laboratoires effectuant des tests COVID-19 grâce au kit de purification d’acide nucléique viral / pathogène MagMAX et au kit Combo TaqPath COVID-19.
Pour les tests TaqPath COVID-19 avec le kit d’isolement de l’acide nucléique viral / pathogène MagMAX
Spécification
Spécification
| Format | Plaque à 96 puits Deep-Well |
| Capacité | 96 échantillons |
| À utiliser avec (équipement) | KingFisher Duo Prime, Flex, Apex et Presto |
| Comprend | Plaque KF 96 puits profonds, fond en V |
| Quantité | 50/Bte |
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.