Learn More
HUBER Bain à circulation 106A Clear View KISS
Code produit. 15602717
Click to view available options
Tension:
208/240 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15602717
Marque: HUBER 2049.0003.98
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les bains à circulation chauffants en polycarbonate conviennent à de nombreuses applications telles que la régulation de la température de l’échantillon, l’analyse, les tests de matériaux, etc. Les unités sont équipées de protection contre la surchauffe et les niveaux faibles et conviennent à une utilisation avec des liquides inflammables.
  • Affiche une stabilité à haute température
  • Équipé d’une protection contre la surcharge et le niveau faible, adapté à la classe de sécurité III/FL (DIN 12876) pour une utilisation avec des liquides inflammables
  • La pompe de pression/aspiration garantit une circulation optimale et une homogénéité de la température dans le bain
  • Permet de réguler la température des applications connectées de l’extérieur à l’aide de l’adaptateur de pompe
  • Contrôleur de température KISS
  • Fonctionnement simple avec navigation dans le menu
  • Affichage en simultané les valeurs de consigne, la Tmin, la Tmax et la température réelle
  • Voyants d’état pour la pompe, le refroidissement et le chauffage
  • Interfaces USB et RS232
  • Fonction de démarrage automatique en cas de coupure de courant
  • Versions 3 couleurs disponibles : gris (standard), bleu, rouge
  • Fabriqué en polycarbonate
  • Adapté aux tâches courantes dans la recherche et l’industrie
Spécification
Type de contrôleur KISS
Capacité (métrique) 6 L
Certifications/Conformité III/FL (DIN 12876)
Type de pompe M16x1 AG mâle
Gamme de températures 25°C à 100°C
Type Thermostat à bain
Capacité de chauffage 1,5 - 2,1 kW
Matériau Polycarbonate
Pression max. 14 L/min ; 0,25 bar
Modèle KISS 106 A
Stabilité de la température ±0,05°C
Profondeur (métrique) 307 mm
Poids (impériale) 11 lb
Poids (métrique) 5 kg
Tension 208/240 V
Ampérage 10 A
Fréquence 50/60 Hz