Learn More
HUBER Bain chauffant / réfrigéré K15 KISS
Click to view available options
Tension:
220/240 V
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le circulateur à refroidissement fonctionne avec des réfrigérants naturels
- Offre une solution respectueuse de l’environnement pour la régulation de la température
- Les circulateurs à refroidissement sont équipés d’un réglage automatique de la capacité de réfrigération
- Réduit la consommation d’énergie et la chaleur résiduelle à l’essentiel
- Équipé d’une protection contre la surchauffe et le niveau faible pour la classe de sécurité III/FL (DIN 12876)
- Peut être utilisé pour les applications connectées de l’extérieur à l’aide de raccords de pompe situés à l’arrière
- Contrôleur de température KISS
- Fonctionnement simple avec navigation dans le menu
- Affichage en simultané les valeurs de consigne, la Tmin, la Tmax et la température réelle
- Voyants d’état pour la pompe, le refroidissement et le chauffage
- Interfaces USB et RS232
- Fonction de démarrage automatique en cas de coupure de courant
- Versions 3 couleurs disponibles : gris (standard), bleu, rouge
- Adapté aux tâches courantes dans la recherche et l’industrie
Spécification
Spécification
| Température ambiante | de 20°C à 200°C |
| Type de contrôleur | KISS |
| Capacité (métrique) | 15 L |
| Puissance de refroidissement | 20°C (0,25 kW) |
| Affichage | OLED |
| Capacité de chauffage | 1,8-2,1 kW |
| Pression max. | 14 L/min ; 0,25 bar |
| Modèle | KISS K15 |
| Capacité de la pompe | M16x1 AG mâle |
| Classe de sécurité | 3/FL (DIN 12876) |
| Afficher plus |