Learn More
LNI Swissgas Kit Service for NG SIRIO 10 L
Code produit. 17832049 Tous les produits LNI Swissgas Produits
Click to view available options
Type:
Kit PM
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17832049
Marque: LNI Swissgas 6930.00.195
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Kit service 8000 h for NG SIRIO 10L.
  • To be carried out by trained service engineer every 16000 hours or 4 years.
Spécification
Type Kit PM