Learn More
LNI Swissgas Kit Service NG SIRIO 5000 HP
Code produit. 17862219 Tous les produits LNI Swissgas Produits
Change view
Click to view available options
Type:
Kit PM
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Type unitSize
17862219 Kit PM 1 pièce
1 options
Code produit. 17862219
Marque: LNI Swissgas 6930.00.191
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Kit service 16000 h NG SIRIO 5000 HP.
  • To be carried out by trained service engineer every 16000 hours or 4 years.
Spécification
Type Kit PM