Learn More
Solution d’acide borique Kjeldahl à 4 %, sans indicateur, Fisher Chemical™
Code produit 15978866 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15978866 5 L 5L
15968866 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15978866 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur K/0205/21
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00€
    108.00€ / 5L
    Économisez 48.00€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Solution d’acide borique 4 % préfabriquée pour la détermination de l’azote par la méthode Kjeldahl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Plage de pourcentage du dosage 3.9 - 4.1%
Quantité 5 L
Forme physique Liquide