Learn More
Kjeldahl Solution d'acide borique pur, solution alcaline à 4 % avec indicateur, Fisher Chemical™
Code produit 10635882 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
5 l
Conditionnement:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10635882 1 l 1L
10141480 5 l 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10635882 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur K/0200/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.40€
    24.30€ / 1L
    Économisez 7.10€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026