Learn More
Réactif de Kjeldahl 4%, Reagecon™
Code produit 11924357 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11924357 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11924357 Fournisseur Reagecon Code fournisseur BOA4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00€
    119.08€ / 5L
    Économisez 6.92€
    5% de réduction