Learn More
Réactif Kjeldahl acide borique réactif 2 % p/v, solution sans indicateur, Reagecon
Code produit 11583182 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 l
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11583182 5 l 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11583182 Fournisseur Reagecon Code fournisseur BOA25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    123.95€ / 5L
    Économisez 10.05€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Réactif Kjeldahl acide borique réactif 2 % p/v, solution sans indicateur
  • Réactif Kjeldahl acide borique réactif 2 % p/v, solution sans indicateur
Spécification
Forme physique Liquide
Quantité 5 l
Conditionnement Récipient en PEHD