Learn More
Comprimés Kjeldahl avec sélénium (Wieninger), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11984231 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11984231 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10438552 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11984231 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 243920025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.00€
    452.00€ / 2.5kg
    Économisez 35.00€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7782-49-2
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger)
CAS 7782-49-2, 7758-99-8, 7757-82-6
Quantité 2.5 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Numéro MDL MFCD00147338
Identifiant produit
  • Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger)
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.