Learn More
Comprimés catalyseurs de titane Kjeldahl, Technique, Contient 1 g Na2SO4, Eq. De 0,03 g Tio2, 0,03 g CuSO4, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
:
1000 Comprimés, Jarre en poudre en plastique
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Numéro MDL | 147340 |
| Quantité | 1000 Tablets |
| Forme physique | Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Kjeldahl catalyst tablets Titanium
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.