Learn More
KjTabs VCT : comprimés catalyseurs Kjeldahl, Velp scientifica™
Code produit 15551775 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 pièces/boîte
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15551775 1 000 pièces/boîte 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15551775 Fournisseur Velp Scientifica Code fournisseur A00000276
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les comprimés catalyseurs Kjeldahl VCT KjTabsTM sont parfaits pour des échantillons plus difficiles. Les solutions parfaites pour accélérer le processus de digestion.
Le KjTabs™ adapté à vos besoins
L’ajout d’un catalyseur adapté, ainsi que des températures élevées, influence la vitesse et l’efficacité de la minéralisation dans les analyses Kjeldahl. Obtenir le plus haut niveau de performance dans une large gamme d’applications Kjeldahl est désormais possible grâce aux comprimés catalyseurs VELP Scientifica authentiques.
L’utilisation de catalyseurs est désormais reconnue et officiellement acceptée par les principales normes telles que l’AOCS, l’AOAC, l’AACC et l’ISO pour accélérer la digestion de Kjeldahl.
Le VCT KjTabs™ est constitué de comprimés prédosés avec précision composés de sulfates, pour augmenter le point d’ébullition de l’acide sulfurique, et de cuivre (Cu) et titane (Ti) comme sels métalliques afin d’accélérer le processus de minéralisation.
VCT pour des échantillons plus difficiles et une digestion encore plus rapide
  • 5 g de K2SO4 + 0,15 g de CuSO4 x 5 H2O + 0,15 g de TiO2
  • 1 000 pièces
Suggestions d’application des comprimés catalyseurs KjTabs™ par des experts analytiques VELP
Les VCT KjTabs™ sont le choix approprié lors de l’analyse Kjeldahl pour la détermination de l’azote dans le lait et les produits laitiers.
Spécification
Nom chimique ou matériau VCT
Couleur White
Quantité 1 000 pièces/boîte
Conditionnement Metal Tin
Qualité Reagent
compliance-icons
Identifiant produit
  • Kjeldahl Catalyst Tablets
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper Sulphate Pentahydrate