Learn More
KjTabs VCT : comprimés catalyseurs Kjeldahl, Velp scientifica™
Code produit 31781791 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 pièces/boîte
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31781791 1 000 pièces/boîte 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31781791 Fournisseur Velp Scientifica Code fournisseur A00000276
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.63€
    126.50€ / 500 pièces
    Économisez 7.13€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Les comprimés catalyseurs Kjeldahl VCT KjTabsTM sont parfaits pour des échantillons plus difficiles. Les solutions parfaites pour accélérer le processus de digestion.
Le KjTabs™ adapté à vos besoins
L’ajout d’un catalyseur adapté, ainsi que des températures élevées, influence la vitesse et l’efficacité de la minéralisation dans les analyses Kjeldahl. Obtenir le plus haut niveau de performance dans une large gamme d’applications Kjeldahl est désormais possible grâce aux comprimés catalyseurs VELP Scientifica authentiques.
L’utilisation de catalyseurs est désormais reconnue et officiellement acceptée par les principales normes telles que l’AOCS, l’AOAC, l’AACC et l’ISO pour accélérer la digestion de Kjeldahl.
Le VCT KjTabs™ est constitué de comprimés prédosés avec précision composés de sulfates, pour augmenter le point d’ébullition de l’acide sulfurique, et de cuivre (Cu) et titane (Ti) comme sels métalliques afin d’accélérer le processus de minéralisation.
VCT pour des échantillons plus difficiles et une digestion encore plus rapide
  • 5 g de K2SO4 + 0,15 g de CuSO4 x 5 H2O + 0,15 g de TiO2
  • 1 000 pièces
Suggestions d’application des comprimés catalyseurs KjTabs™ par des experts analytiques VELP
Les VCT KjTabs™ sont le choix approprié lors de l’analyse Kjeldahl pour la détermination de l’azote dans le lait et les produits laitiers.
Spécification
Quantité 1 000 pièces/boîte
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • KJTABS VCT
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH212-Attention! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales.