Learn More
Velp™ KjTabs VKPC : comprimés catalyseurs Kjeldahl, Velp Scientifica™
Code produit 15541775 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 pièces/boîte
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15541775 1 000 pièces/boîte 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15541775 Fournisseur Velp™ Code fournisseur A00000275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00€
    238.00€ / 1000 pièces
    Économisez 19.00€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Les comprimés catalyseurs Kjeldahl VKPC KjTabsTM sont parfaits lorsqu’une quantité élevée de cuivre est nécessaire. Les solutions parfaites pour accélérer la digestion de vos échantillons.
Le droit KjTabs™ pour répondre à vos besoins
L'ajout d'un catalyseur approprié, associé à des températures élevées, influence la vitesse et l'efficacité de la minéralisation dans Kjeldahl analyses. Atteindre le plus haut niveau de performance dans un large éventail de Kjeldahl Les candidatures sont désormais possibles avec VELP Scientifica Comprimés de catalyseur authentiques.
L'utilisation de catalyseurs est désormais reconnue et officiellement acceptée par les principales normes telles que l'AOCS. AOAC , AACC et ISO accélérer Kjeldahl digestion.
Le KjTabs™ VKPC se compose de comprimés prédosés avec précision, composés de sulfate, pour augmenter le point d'ébullition de l'acide sulfurique, plus de cuivre (Cu) sous forme de sel métallique pour accélérer le processus de minéralisation.
Le VKPC est idéal lorsqu'une quantité élevée de cuivre est requise.
  • 4,5 g deK₂SO₄ + 0,5 g de CuSO₄ × 5 H₂O
  • 1 000 unités
experts analytiques VELP KjTabs™ Suggestions d'utilisation des comprimés Catalyst
KjTabs™ Les VKPC sont le choix le plus approprié pour les performances Kjeldahl Analyse pour le dosage des protéines dans le pain et les produits de boulangerie.
Spécification
Nom chimique ou matériau VKPC
Couleur White
Quantité 1 000 pièces/boîte
Conditionnement Metal Tin
Qualité Reagent
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • KJTABS VKPC
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: copper sulphate pentahydrate