Learn More
Velp™ KjTabs VS : comprimés catalyseurs Kjeldahl, Velp Scientifica™
Code produit. 15581775 Tous les produits Velp Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 000 pièces/boîte
missing translation for 'unitSize':
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité missing translation for 'unitSize'
15581775 1 000 pièces/boîte 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Code produit. 15581775 missing translation for 'mfr' Velp™ missing translation for 'supplierNo' A00000283
 Article restreint
En stock
Les comprimés antimousse VS KjTabsTM sont parfaits pour réduire la formation de mousse pendant la phase initiale du processus de minéralisation.
Le droit KjTabs™ pour répondre à vos besoins
KjTabs™ Les comprimés antimousse VS sont des comprimés antimousse spécifiques composés de sulfate de potassium et de silicone.
Les agents antimousse sont essentiels à la réussite de l'opération. Kjeldahl analyse étant donné que la production de mousse tend à réduire la quantité initiale de l'échantillon pendant la phase initiale du processus de minéralisation. Cela peut se produire dans de nombreux échantillons agricoles ou produits riches en matières grasses.
VS Antifoam utilisé pour la réduction de la mousse
  • 0,97 g de K₂SO₄ + 0,03 g de silicone
  • 1 000 unités
experts analytiques VELP KjTabs™ Suggestions d'utilisation des comprimés anti-mousse
KjTabs™ Les agents antimousse VS sont ajoutés en combinaison avec KjTabs™ Comprimés de catalyseur. Le choix le plus approprié lors de la réalisation Kjeldahl l'analyse dans une grande variété de secteurs d'activité.
Spécification
Nom chimique ou matériau VS
Couleur White
Quantité 1 000 pièces/boîte
Conditionnement Metal Tin
Qualité Reagent