Learn More
KjTabs VST : comprimés catalyseurs Kjeldahl, Velp scientifica™
Code produit 15533824 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 pièces/boîte
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15533824 1 000 pièces/boîte 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15533824 Fournisseur Velp Scientifica Code fournisseur A00000277
 Article restreint
En stock
Les comprimés catalyseurs Kjeldahl VST KjTabsTM sont parfaits pour les échantillons gras et huileux. Les solutions parfaites pour accélérer le processus de digestion.
Les KjTabs™ adaptés pour répondre à vos besoins
L’ajout d’un catalyseur adapté, ainsi que des températures élevées, influence la vitesse et l’efficacité de la minéralisation dans les analyses Kjeldahl. Obtenir le plus haut niveau de performance dans une large gamme d’applications Kjeldahl est désormais possible grâce aux comprimés catalyseurs VELP Scientifica authentiques.
L’utilisation de catalyseurs est désormais reconnue et officiellement acceptée par les normes principales telles que l’AOCS, l’AOAC, l’AACC et l’ISO pour accélérer la digestion de Kjeldahl.
Le VST KjTabsTM est constitué de comprimés prédosés avec précision composés de sulfates, pour augmenter le point d’ébullition de l’acide sulfurique, et de sélénium (Se) comme sel métallique afin d’accélérer le processus de minéralisation.
VST recommandé pour les échantillons huileux/gras et une digestion encore plus rapide
3,5 g de K2SO4 + 3,5 mg de Se
1 000 pièces
Suggestions d’application des comprimés catalyseurs KjTabs™ par des experts analytiques VELP
Les VST KjTabs™ sont le choix le plus approprié lors de l’analyse Kjeldahl dans plusieurs industries telles que les boissons, l’agriculture, l’environnement, les produits chimiques et pétrochimiques :
  • Détermination des protéines dans la bière et le malt
  • Détermination de l’azote dans les sols, les plantes, les fourrages, la paille et les engrais
  • Détermination de l’azote dans les huiles moteur, le pétrole brut, les huiles de lubrification et le fioul
Spécification
Quantité 1 000 pièces/boîte