Learn More
Velp™ KjTabs VTCT : comprimés catalyseurs Kjeldahl, Velp Scientifica™
Code produit 15561775 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 pièces/boîte
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15561775 1 000 pièces/boîte 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15561775 Fournisseur Velp™ Code fournisseur A00000281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.17€
    226.00€ / 1000 pièces
    Économisez 10.17€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Les comprimés catalyseurs Kjeldahl VTCT KjTabsTM sont parfaits pour les échantillons plus difficiles. Les solutions parfaites pour accélérer le processus de digestion.
Les KjTabs™ adaptés pour répondre à vos besoins
L’ajout d’un catalyseur adapté, ainsi que des températures élevées, influence la vitesse et l’efficacité de la minéralisation dans les analyses Kjeldahl. Obtenir le plus haut niveau de performance dans une large gamme d’applications Kjeldahl est désormais possible grâce aux comprimés catalyseurs VELP Scientifica authentiques.
L’utilisation de catalyseurs est désormais reconnue et officiellement acceptée par les principales normes telles que l’AOCS, l’AOAC, l’AACC et l’ISO pour accélérer la digestion de Kjeldahl.
Le VTCT KjTabs™ est constitué de comprimés prédosés avec précision composés de sulfates, pour augmenter le point d’ébullition de l’acide sulfurique, et de cuivre (Cu) et titane (Ti) comme sels métalliques afin d’accélérer le processus de minéralisation.
VTCT pour les échantillons difficiles et une digestion encore plus rapide (version réduite de VCT)
3,5 g de K2SO4 + 0,105 g de CuSO4 x 5 H2O + 0,105 g de TiO2
1 000 pièces
Suggestions d’application des comprimés catalyseurs KjTabs™ par des experts analytiques VELP
Les VTCT KjTabs™ sont le choix le plus approprié lors de l’analyse Kjeldahl pour la détermination de l’azote dans le lait et les produits laitiers.
Tekniske data
Nom chimique ou matériau VTCT
Couleur White
Quantité 1 000 pièces/boîte
Conditionnement Metal Tin
Qualité Reagent
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.