Learn More
Velp™ KjTabs Ford : comprimés catalyseurs Kjeldahl, Velp Scientifica™
Tous les produits Velp ProduitsDescription
Les KjTabs™ adaptés pour répondre à vos besoins
L’ajout d’un catalyseur adapté, ainsi que des températures élevées, influence la vitesse et l’efficacité de la minéralisation dans les analyses Kjeldahl. Obtenir le plus haut niveau de performance dans une large gamme d’applications Kjeldahl est désormais possible grâce aux comprimés catalyseurs VELP Scientifica authentiques.L’utilisation de catalyseurs est désormais reconnue et officiellement acceptée par les principales normes telles que l’AOCS, l’AOAC, l’AACC et l’ISO pour accélérer la digestion de Kjeldahl.
Le VW KjTabsTM est constitué de comprimés prédosés avec précision composés de sulfates, pour augmenter le point d’ébullition de l’acide sulfurique, et de cuivre (Cu) et sélénium (Se) comme sels métalliques afin d’accélérer le processus de minéralisation.
VW recommandé pour les applications basées sur la méthode Wieninger
4,875 g de K2SO4 + 0,075 g de CuSO4 x 5 H2O + 0,050 g de Se
1 000 pièces
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | VW |
| Couleur | White |
| Quantité | 1 000 pièces/boîte |
| Conditionnement | Metal Tin |
| Qualité | Reagent |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- KJ tabs VW
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: copper sulphate pentahydrate, selenium