Learn More
Novus Biologicals™ KLC4 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Code produit 18430879 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 ml
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18430879 0,1 ml 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18430879 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur H00089953T02
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Spécification
Quantité 0,1 ml
Contenu et stockage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Cible KLC4
Synonyme bA387M24.3, kinesin light chain 4, kinesin-like 8, Kinesin-like protein 8, KLC 4, KNSL8, MGC111777
Symbole de gène(s) KLC4