Learn More
Ansell ActivArmr™ Gants industriels 42-474
Code produit 12455130 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
9
10
Conditionnement:
1 paire
12 paires
72 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12455130 9 1 paire
15692924 9 12 paires
15252349 9 72 paires
12465130 10 -
12600902 10 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12455130 Fournisseur Ansell Code fournisseur 42474090
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les gants longs résistants à la chaleur offrent une protection complète et un confort accru
  • Isolation en feutre et barrière thermique pour la manipulation à chaud et à sec (250 °C/480 °F).
  • Construction en deux parties sans coutures extérieures pour un confort et une flexibilité accrus.
  • Le revêtement en nitrile collé offre une résistance aux accrocs, aux perforations, à l'abrasion et aux coupures.
  • La doublure en feutre non tissé absorbant la transpiration limite celle-ci.
  • Le revêtement en nitrile collé offre une résistance accrue aux accrocs, aux perforations, aux coupures et à l'abrasion.
  • L'adhérence améliorée assure une prise en main sûre, que ce soit en conditions sèches ou huileuses.
  • Idéal pour une utilisation dans les secteurs automobile, chimique et agroalimentaire (contact indirect uniquement).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie III
Chlorinated Non
Zone enduite Sans revêtement
Code couleur Gris
Structure Tricoté
Accelerator Free Non
Applications Industriel
Coating Material Nitrile
Couleur Gris
Cut Resistance Rating ANSI A2
Finition externe Non texturés
Latex Free Oui
Matériau Polyester
Type de produit Gants résistants à la chaleur
Dimensions 9
Modèle Clute, 42-474
Température (impériale) max. 480°F
Temperature (Metric) Max 250°C
Norme EN388 2241B
À utiliser avec (application) Moulage par injection sous pression, essais, soudage
Sexe Unisexe
Couleur de manchette de gant Gris
Type de manchette de gant Manchette
Couleur de l’ourlet Gris
Matériau de revêtement Polyester non tissé, polycoton
Doublure Doublés
Résistant à Haute température
Séries ActivArmr™ 42-474
Type de pouce Droit