Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Papier hygiénique Kleenex™
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
3000 feuilles
Description
- Pour un confort comme à la maison de l’une des marques les plus aimées au monde, choisissez le papier toilette Kleenex™.
- Un papier toilette en rouleaux Jumbo de haute qualité qui crée une expérience améliorée pour les toilettes plus fréquentées.
- Le papier toilette à 2 plis Kleenex™ est doux et luxueux, offrant un niveau d’entretien élevé.
- Compatible avec une variété d’options de distributeurs : Distributeur de papier toilette Jumbo mini simple Aquarius™ en blanc (code produit 6958), distributeur Aquarius™ blanc haute capacité (code produit 6947), distributeur Aquarius™ sans arrêt en blanc et noir (codes produit 6991 et 7184) et distributeur en acier inoxydable à rouleau simple à forte image (code produit 8974).
- Pour l’assurance environnementale, le papier toilette en rouleaux Jumbo Kleenex™ est fabriqué à partir de fibres recyclées à 100 %
- Certifié FSC, porte l’écolabel européen et éliminé par chasse d’eau de façon fiable.
- Chaque boîte contient 6 rouleaux de 500 feuilles à 2 plis (chaque rouleau = 190 m) de 38 cm x 9 cm. Ce produit est doté d’une partie centrale de 78 mm.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Papier toilette |
| Longueur (impériale) | 15.7 in. |
| Longueur (métrique) | 190 m |
| Largeur (impériale) | 7.8 in. |
| Largeur (métrique) | 20 cm |
| Matériau | Papier |
| Couleur | Blanc |
| Format | Roll |
| À utiliser avec (application) | High Traffic Washrooms |
| Épaisseur | 2 plis |
| Afficher plus |