Learn More
Kimberly-Clark™ Rouleau de papier hygiénique standard KLEENEX™
Offre le confort de la maison. Le rouleau de papier hygiénique standard Kimberly-Clark™ KLEENEX™ se dissout dans l’eau froide et ne bouchera pas les canalisations.
109.00€ - 118.00€
Spécification
Longueur (métrique) | 12 cm |
---|---|
Largeur (métrique) | 9,5 cm |
Matériau | Papier |
Certifications/Conformité | Certification ISO 14001, ISO 9001, Ecolabel européen et FSC |
Couleur | Blanc |
Code produit | Marque | Épaisseur | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Épaisseur | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10797724
|
Kimberly-Clark™
8442 |
2 plis | 8 x 8 rouleaux x 350 feuilles |
117.00€
64 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10010962
|
Kimberly-Clark™
8441 |
2 plis | 6 x 6 rouleaux x 600 feuilles |
109.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12681466
|
Kimberly-Clark™
8440 |
3 épaisseurs | 6 x 6 rouleaux x 350 feuilles |
118.00€
36 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Super-blanc, perforé et hygiénique
- Polyvalent et absorbant
- Se dissout dans l’eau froide afin que les tuyaux d’égouts ne s’obstruent pas
- La perforation permet une consommation économique, adaptée aux économies de coûts et à la réduction de la quantité de déchets.
- Certification ISO 14001, ISO 9001 et FSC
- Procédés de fabrication responsables garantis et haute qualité
- Idéal pour les toilettes dans les immeubles de bureaux et les hôtels qui valorisent une image noble
Spécification
12 cm | |
Papier | |
Blanc | |
Rouleau perforé standard |
9,5 cm | |
Certification ISO 14001, ISO 9001, Ecolabel européen et FSC | |
12 x 9,5 cm | |
Idéal pour les toilettes dans les immeubles de bureaux et les hôtels, ce qui donne une valeur d‘image noble |