Learn More
KleenGuard™ A10 Surchaussure légère avec semelle
Code produit 10033874
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (impériale):
12,694 lb
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (impériale) Conditionnement
10033874 12,694 lb 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10033874 Fournisseur KleenGuard™ Code fournisseur 82720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    482.00€
    284.04€ / 200 pièces
    Économisez 197.96€
    41% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
KleenGuard™ A10 Surchaussure légère fabriquée à partir de SMS Matériau antistatique avec semelle en vinyle robuste et tige élastique pour une protection accrue.
  • Idéal pour une utilisation dans les environnements agroalimentaires et l'industrie légère
  • Matériau SMS traité antistatique avec semelle en vinyle résistante pour plus de sécurité et de durabilité
  • Usage unique
  • Produit conçu pour un maximum de confort et d'hygiène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 41,3 x 22,1 cm
Longueur (impériale) 16,3 in
Longueur (métrique) 41,3 cm
Matériau Polyblend
Dimensions M/L
Matériau de la semelle Vinyle
Matériau au niveau des orteils Stratifié barrière non tissé multicouche
Poids (impériale) 12,694 lb
Poids (métrique) 5,77 kg
Largeur (métrique) 22.1 cm
Jetable Usage unique
Waterproof Étanche à l’eau
Type de produit Surchaussure légère avec semelle