Learn More
KleenGuard™ Gants de forme anatomique KleenGuard™
Code produit 15346738
Change view
Click to view available options
Dimensions:
L
M
S
XL
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15346738 S 1 pièce
15356738 M 1 pièce
15336748 L 1 pièce
15396748 XL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15346738 Fournisseur KleenGuard™ Code fournisseur 38741
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Protection d'EPI de cat. 3. Gants jaunes et bleus de forme anatomique offrant une protection fiable contre les risques chimiques et mécaniques de base. 0,70 mm d'épaisseur, néoprène sur latex - protection maximale. Doublure floquée pour un enfilage facile et un confort d'utilisation prolongé.
  • Protection d'EPI de cat. 3. EN 374-1 Type A. Protection contre les micro-organismes (bactéries, champignons et virus). EN 388 2110X
  • Formule Néoprène sur Latex - pour maximiser la protection mais aussi la flexibilité et l'élasticité.
  • Épaisseur de 0,70 mm - pour une meilleure protection.
  • Motif antidérapant avec structure alvéolée - pour une excellente préhension sur les objets secs et humides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003, EN 374
Applications Industrial
Couleur Bleu, Jaune
Latex Free Non
Matériau Néoprène, Latex
Type de produit Chemical-resistant Gloves
Dimensions S
Épaisseur (impériale) 27,5 mil
Épaisseur (métrique) 0,69 mm
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES AKL
Type de manchette de gant Structuré
Grip Design Bouts des doigts texturés
Matériau de revêtement Floc de coton
Doublure Doublés
Modèle 38741
Séries KleenGuard™ G80
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm