Learn More
KleenGuard™ Gants de forme anatomique KleenGuard™
Description
- Protection d'EPI de cat. 3. EN 374-1 Type A. Protection contre les micro-organismes (bactéries, champignons et virus). EN 388 2110X
- Formule Néoprène sur Latex - pour maximiser la protection mais aussi la flexibilité et l'élasticité.
- Épaisseur de 0,70 mm - pour une meilleure protection.
- Motif antidérapant avec structure alvéolée - pour une excellente préhension sur les objets secs et humides.
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003, EN 374 |
| Applications | Industrial |
| Couleur | Bleu, Jaune |
| Latex Free | Non |
| Matériau | Néoprène, Latex |
| Type de produit | Chemical-resistant Gloves |
| Dimensions | XL |
| Épaisseur (impériale) | 27,5 mil |
| Épaisseur (métrique) | 0,69 mm |
| EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | AKL |
| Afficher plus |