Learn More
KleenGuard™ Lunettes KleenGuard™ Nemesis™
GREENER_CHOICE
Code produit 12611406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Fumée
Transparent
Revêtement de la lentille:
Traitement anti-UV
Traitement anti-UV, anti-brouillard, Anti-fog
Conditionnement:
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Teinte de la lentille Revêtement de la lentille unitSize
12611406 Transparent Traitement anti-UV, anti-brouillard, Anti-fog 12 pièces
12631406 Fumée Traitement anti-UV 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 12611406 Fournisseur KleenGuard™ Code fournisseur 25679
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Includes
Cordon.
Lunettes de protection KleenGuard™ Nemesis™ sont élégantes, durables et présentent une construction légère.
  • Couvrantes, dotées de verres réfléchissants fumés pour réduire les effets de la chaleur et de la lumière lorsque vous travaillez à l'extérieur sous une forte luminosité par temps chaud ou humide
  • Conformes à la norme suivante : EN166:2001 1F relative à la sécurité
  • Conformes à la norme suivante : EN166:2001 niveau F relative à la résistance aux chocs
  • Conformes à la norme suivante : EN166:2001 classe 1 relative à la clarté optique
Compliance
Conforme aux normes ANSI™ Z87.1-2010.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux normes ANSI/ISEA Z87.1+.
Revêtement de la lentille Traitement anti-UV, anti-brouillard, Anti-fog
Description FogGard Plus transparent
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Safety Glasses
Couleur de la monture Noir
Comprend Neck Cord
Matériau Plastique
Jetable Reusable
Lens Material Plastique
Protection UV UV400