Learn More
Thermo Scientific™ Klenow Fragment, LC (2 U/μL)
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
300 U
Conditionnement:
300 unités
Description
Klenow Fragment Thermo Scientific est le long fragment de l'ADN Polymérase I. Il présente une activité polymérase 5′→3′ et une activité exonucléase 3′→5′ (correction), sans l’activité exonucléase 5′→3′ de l'ADN Polymérase I.
Points clés
- Incorpore des nucléotides modifiés (par ex., nucléotides marqués par Cy3, Cy5, de l’aminoallyl, de la biotine, de la digoxigénine et par fluorescence)
- Actif dans les tampons des enzymes de restriction, de la PCR, de la RT et de l’ADN ligase T4 .
Applications
- Transfert d’ADN par remplissage en saillies de 3’
- Marquage aléatoire de l’ADN
- Marquage par remplissage en saillies de 5’ d’ADN double brin
- Séquençage de l’ADN avec la méthode Sanger
- Mutagénèse spécifique au site de l’ADN avec oligonucléotides synthétiques
- Synthèse du second brin de l’ADNc
Spécification
Spécification
| Concentration | 2 U / μl |
| Polymérase | ADN polymérase I |
| Quantité | 300 U |
| Type de produit | Fragment Klenow |