Learn More
Thermo Scientific™ Klenow Fragment, exo– (5 U/μL)
Code produit. 10399689 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1500 U
300 U
Conditionnement:
1500 unités
300 unités
Code produit. 10399689
Marque: Thermo Scientific™ EP0422
Le fragment de Klenow, exo- est le long fragment de l’ADN polymérase I. Il présente une activité polymérase 5'→ 3', mais sans activité exonucléase 3'→ 5' et 5'→ 3'.
Le fragment de Klenow, exo-, est le long fragment de l’ADN polymérase I. Il présente une activité polymérase 5'→ 3', sans les activités exonucléase 3'→ 5' et 5'→ 3' de l’ADN Polymerase I. L’activité exonucléase 3'→ 5' de l’enzyme est éliminée par des mutations du site de l’activité exonucléase 3'→ 5'.
Points clés
  • Sans activité exonucléase 3’ → 5’
  • Incorpore des nucléotides modifiés  (p. ex., nucléotides avec marquage sur Cy3, Cy5, la fluorescéine, la rhodamine, l’aminoallyl, la biotine)
  • Active  dans les tampons d’enzymes de restriction, de PCR et de RT
Applications
  • Marquage aléatoire de l’ADN
  • Marquage par remplissage en saillies de 5’ d’ADN double brin
  • Amplification par déplacement de séquence (SDA)
  • Séquençage de l’ADN avec la méthode Sanger
Remarque
Le fragment de Klenow, exo-, n’est pas recommandé pour les réactions de troncature de l’ADN avant une ligature de l’ADN, car il ajoute souvent au moins un nucléotide supplémentaire à l’extrémité 3’ des substrats d’ADN à extrémités tronquées indépendamment de la matrice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 U / μl
Polymérase ADN polymérase I
Tampon compatible Enzyme de restriction, PCR, tampon RT
Quantité 1500 U
Type de produit Fragment Klenow