Learn More
KN-62, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7042411
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
Code produit. 15464819
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J62444.M^
Demander un format en vrac ou personnalisé
Inhibe puissamment et spécifiquement la kinase II calcium/calmoduline
It is used as a potent and selective inhibitor of CaMKII. KN-62 has demonstrated potent and selective inhibition of Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II (CaMKII; Ki=0.9 ?M) which causes cells to arrest in the S phase. In HEK-293 cells expressing type III adenylyl cyclase (III-AC), 10 ?M of KN-62 blocked CaMKII phosphorylation of III-AC, and inhibited hormone-stimulated Ca2+ oscillations. Additionally, KN-62 is a potent non-competitive antagonist at the P2X7 receptor (IC50 = 15 nM).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée comme inhibiteur puissant et sélectif de CaMKII. Le KN-62 a démontré une inhibition puissante et sélective de la protéine kinase II dépendante du Ca2+/calmoduline (CaMKII ; Ki = 0,9 μM), ce qui provoque l’arrêt des cellules en phase S. Dans les cellules HEK-293 exprimant l’adénylcyclase de type III (III-AC), 10 μM de KN-62 bloquait la phosphorylation de CaMKII de III-AC et inhibait les oscillations Ca2+ stimulées par les hormones. En outre, KN-62 est un puissant antagoniste non compétitif au niveau du récepteur P2X7 (IC50 = 15 nM).
Solubilité
Soluble dans 45 % (p/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrine (0,93 mg/ml), méthanol (10 mg/ml), DMSO (12 mg/ml), chloroforme (20 mg/ml), éthanol (∼1 mg/ml), 1:2 DMF:PBS (pH 7,2) (∼0,3 mg/ml) et DMF & DMSO (∼30 mg/ml).
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : -20°C. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127191-97-3
Formule moléculaire C38H35N5O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 721.85
Numéro MDL MFCD00083180
Clé InChI RJVLFQBBRSMWHX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme s-4-2-n-methylisoquinoline-5-sulfonamido-3-oxo-3-4-phenylpiperazin-1-yl propyl phenyl isoquinoline-5-sulfonate, unii-63hm46xpow, chembl28324, 63hm46xpow, 1-n,o-bis 5-isoquinolinesulfonyl-n-methyl-l-tyrosyl-4-phenylpiperazine, s-5-isoquinolinesulfonic acid 4-2-5-isoquinolinylsulfonyl methylamino-3-oxo-3-4-phenyl-1-piperazinyl propyl phenyl ester, 4-2s-2-5-isoquinolinylsulfonyl methylamino-3-oxo-3-4-phenyl-1-piperazinyl propyl phenyl isoquinolinesulfonic acid ester, 4-2s-2-n-methylisoquinoline-5-sulfonamido-3-oxo-3-4-phenylpiperazin-1-yl propyl phenyl isoquinoline-5-sulfonate, 5-isoquinolinesulfonic acid, 4-2s-2-5-isoquinolinylsulfonyl methylamino-3-oxo-3-4-phenyl-1-piperazinyl propyl phenyl ester
CID PubChem 5312126
Nom IUPAC [4-[(2S)-2-[isoquinolin-5-ylsulfonyl(méthyl)amino]-3-oxo-3-(4-phénylpipérazin-1-yl)propyl]phényl] isoquinoline-5-sulfonate
SMILES CN(C(CC1=CC=C(OS(=O)(=O)C2=C3C=CN=CC3=CC=C2)C=C1)C(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=CC=C1)S(=O)(=O)C1=C2C=CN=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau KN-62
Point de fusion 65°C to 67°C
Couleur Jaune
Formule linéaire NH2(CH2)10NH2
Quantité 1 mg
Informations sur la solubilité Soluble in 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (0.93mg/ml),methanol (10mg/ml),DMSO (12mg/ml),chloroform (20mg/ml),ethanol (∽1mg/ml),1:2 DMF:PBS (pH 7.2) (∽0.3mg/ml),and DMF & DMSO (∽30mg/ml).
Poids de la formule 721.84
Forme physique Poudre